Learn More
Invitrogen™ Marina Blue™ 1,2-Dihexadecanoyl-sn-Glycerin-3-Phosphoethanolamin (Marina Blue™ DHPE)
Ein Phospholipid
Marke:  Invitrogen™ M12652
226.67 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10207592
  • 340.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Marina Blue DHPE ist auf der Kopfgruppe mit dem blau-fluoreszierenden Marina Blue Fluorophor mit Anregungs-/Emissionsmaximum ∽365/460 nm gekennzeichnet.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phospholipids
1 mg
Fest
MARINA BLUE™