Learn More
Invitrogen™ MANT-ATP (2'-(or-3')-O-(N-Methylanthraniloyl) Adenosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)
Produziert Nukleotid-Analoga, die geringe Störungen von Nukleotid-Protein-Interaktionen verursachen
Marke: Invitrogen™ M12417
454.48 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Das Nukleotid-Analogon MANT-ATP wird auf dem Ribose-Anteil modifiziert. Die kompakte Reife des MANT Fluorophors und seine Anbindeposition führt zu Nukleotid-Analoga, die eine minimale Störung von Nukleotid-Protein-Interaktionen induzieren. Da die MANT-Fluoreszenz empfindlich auf die Umgebung des Fluorophors reagiert, können Nukleotid-Protein-Interaktionen direkt nachweisbar sein. MANT Nukleotide sind wertvolle Sonden der Struktur und enzymatischen Aktivität von Nukleotid-Bindungsproteinen.
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Phosphataseaktivität, Phosphatasebiologie, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
MANT-ATP | |
Nasseis | |
MANT (N-Methylanthraniloyl) |
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
5 mM | |
400 μl |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.