Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ Red DND-99 - Spezialverpackung
Artikelnummer. 12090146
Click to view available options
Menge:
20 x 50 μL
Packungsgröße:
1000 Mikroliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12090146
Marke: Invitrogen™ L7528
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Rot-fluoreszierender Farbstoff zur Kennzeichnung und zum Tracking saurer Organellen in lebendem Zellen
Einfache, hochspezifische, einstufige Färbung und Verfolgung von acidischen Organellen
Die LysoTracker Sonden bestehen aus einem Fluorophor, der mit einer schwachen Base verbunden ist, die nur teilweise bei neutralem pH-Wert protoniert wird. So können LysoTracker Sonden Zellmembranen frei durchdringen, sodass sie lebende Zellen markieren können. Lysotracker Sonden sind hochgradig selektiv für saure Organellen, und im Gegensatz zu Dinitrophenyl (DNP) erfordern Lysotracker Sonden für den Nachweis keinen Einsatz eines zweiten Antikörpers.
  • Hohe Selektivität für saure Zellorganellen
  • Gute Retention nach Aldehydfixierung
  • Effektive Markierung von lebenden Zellen bei nanomolaren Konzentrationen
  • Bildgebung lebender Zellen
  • Anregung/Emission: 577/590nm
  • Spezielle Verpackung
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing & Tracking, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Nachweis, Lysosome, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Konzentration 1 mM
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 577⁄590
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Fluoreszenz-Imager
Menge 20 x 50 μL
Nachweisverfahren Fluoreszent
Beschreibung LysoTracker™ Red DND-99
Emission Sichtbares Rot
Produktlinie LysoTracker
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Nicht fixierbare, lebende Zellorganellen-Färbung
Produkttyp Farbstoff
SubCellular Localization Lysosome