Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma (LDL)
Beschreibung
Humanes Lipoprotein mit niedriger Dichte (LDL) ist ein großer Proteinkomplex (ca. 500.000 Da), der an einen spezifischen Rezeptor an der Oberfläche von Wirbeltierzellen bindet und Cholesterin über Rezeptor-vermittelte Endozytose abgibt. Bei diesen Experimenten wird in der Regel fluoroszenzmarkiertes LDL kultivierten Zellen hinzugefügt. Anschließend werden die Zellen durch Mikroskopie oder Durchflusszytometrie analysiert. Alternativ kann fluoroszenzmarkiertes LDL Versuchstieren injiziert und die Verteilung des Markers nach dem angegebenen Zeitraum analysiert werden.
- Markierung (Ex/Em): Unmarkiert
- Acetyliert: Nein
- Menge: 200 μl (2,5 mg/ml)
- Wir bereiten unsere LDL- und AcLDL-Produkte etwa alle zwei Monate aus frischem Humanplasma zu
- Der Versand von nicht-acetylierten LDL-Produkten erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Vorbereitung
- Alle acetylierten LDL-Produkte sind ständig verfügbar
- LDL mit einem unmodifizierten Apoprotein wird zur Untersuchung der Abgabe und Internalisierung von normalem Cholesterin verwendet
- Wenn Lysin-Reste des LDL-Apoproteins acetyliert wurden, bindet der LDL-Komplex nicht mehr an den LDL-Rezeptor, sondern wird vielmehr von endothelialen Zellen und Mikroglia aufgenommen, die für diese modifizierte Form typische “Scavenger”-Rezeptoren besitzen
- Zu den Anwendungen für markierte LDL-Komplexe gehören:
- Zählung von LDL-Rezeptoren an der Zelloberfläche und Analyse ihrer Bewegung und Clusterbildung im Anschluss an die Internalisierung
- Quantifizierung der LDL-Rezeptor-Aktivität in Fibroblasten (anstelle des radiomarkierten LDL-Assays)
- Untersuchung der LDL-Expression und Identifizierung von LDL-Rezeptormangel in verschiedenen Zelllinien
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2,5 mg⁄ml |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produkttyp | Ergänzungsstoff |
| Farbstofftyp | Unmarkiert |
| Menge | 200 μl |
| Versandbedingung | Nasseis |