Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Viabilitäts-/Zytoxizitäts-Kit für Säugetierzellen
Artikelnummer. 10237012
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10237012
Marke: Invitrogen™ L3224
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kann mit einer Vielzahl von Fluoreszenz-Nachweismethoden eingesetzt werden
Das LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit ist ein schneller und einfacher 2-Farben-Assay zur Bestimmung der Viabilität einer Zellpopulation, basierend auf der Integrität der Plasmamembran und der Esterase-Aktivität. Das Kit kann bei der Durchflusszytometrie, der Fluoreszenzmikroskopie und mit Fluoreszenz-Lesegeräten für Mikrotiterplatten eingesetzt werden.
  • Schneller, sicherer, empfindlicher
  • Kostengünstiger
Einfache Verwendung mit einer Vielzahl von Verfahren und Zelltypen
Allgegenwärtige intrazelluläre Esterase-Aktivität und eine intakte Plasmamembran sind charakteristische Merkmale lebender Zellen. Das LIVE/DEAD Viabilitäts-/Zytotoxizitätskit unterscheidet schnell zwischen lebenden und toten Zellen: Bei gleichzeitiger Färbung weist grün fluoreszierendes Calcein-AM auf intrazelluläre Esterase-Aktivität, und rot fluoreszierendes Ethidium-Homodimer-1 auf einen Integritätsverlust der Plasmamembran hin. Es ist auf die meisten eukaryotischen Zellen anwendbar, bei denen zytotoxische Bedingungen diese zellulären Effekte verursachen. Der Assay eignet sich für eine Vielzahl von Fluoreszenznachweismethoden.
Empfindlich, sicher und effizient
Das LIVE/DEAD Viabilitäts-/Zytotoxizitätskit ist empfindlicher als der Trypanblau-Ausschlusstest, eine häufig verwendete Methode zur Unterscheidung zwischen lebenden und toten Zellen. Das kostengünstige LIVE/DEAD Viabilitäts-/Zytotoxizitätskit ist aufgrund der hellen Fluoreszenz bei der Interaktion beider Farbstoffe mit lebenden (Calcein-AM) oder toten Zellen (Ethidium-Homodimer-1) äußerst empfindlich. Die Hintergrundwerte sind niedrig, da beide Farbstoffe vor der Interaktion mit Zellen praktisch nicht fluoreszierend sind.
LIVE/DEAD Assays sind für eine breite Palette von Anwendungen erhältlich
Eine Auswahl von Invitrogen LIVE/DEAD Viabilitätsassays wird für Säugerzellen, Bakterien, Hefe und Pilze angeboten. Ebenfalls erhältlich sind Färbekits für fixierbare tote Zellen zur intrazellulären Färbung für die Durchflusszytometrie. Alle LIVE/DEAD Assays ermöglichen eine schnelle, positive Unterscheidung zwischen lebensfähigen und nicht lebensfähigen Zellen.
Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, -viabilität und -kryokonservierung, Zellkultur, Zellmetabolismus, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrische Viabilitäts- und Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie von zellulären Prozessen, High-Content-Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und - nachweis, Targetbasierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Farbe Grün, rot
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Beschreibung LIVE/DEAD™ Viabilitäts-/Zytoxizitätskit für Säugetierzellen
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Viability/Cytotoxicity Kit
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Emission 494, 528 nm
Excitation Wavelength Range 517, 617 nm
Format Röhrchen, 96-Well-Platte, Objektträger
Produktlinie LIVE/DEAD
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit, for mammalian cells
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5,5-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochlo