Learn More
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Green Neutraler Lipid-Farbstoff, zur zellulären Bildgebung
Artikelnummer. 10343673
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10343673
Marke: Invitrogen™ H34475
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hohe Affinität für neutrale Lipidtröpfchen
Die Steatose oder intrazelluläre Ansammlung neutraler Lipide wird oft ausgelöst durch Drogen, die die Verstoffwechselung von Fettsäuren und/oder neutralen Lipiden beeinflussen. Der HCS LipidTOX Green Farbstoff für neutrale Lipide wurde zur Charakterisierung der potenziell toxischen Wirkung von Substanzen auf den Lipidstoffwechsel in Säugetierzelllinien entwickelt. Der LipidTOX Farbstoff für neutrale Lipide besitzt eine extrem hohe Affinität für neutrale Lipidtropfen und kann über Fluoreszenzmikroskopie oder einen HCS-Reader nachgewiesen werden. Diese Sonde ist kompatibel mit den HCS LipidTOX Phospholipidose-Nachweisreagenzien. HCS LipidTOX-Farbstoffe für neutrale Lipide können auch eingesetzt werden, um die Bildung und Differenzierung von Adipozyten in einem Adipogenese genannten Prozess zu überwachen.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Zur Verwendung mit (Geräte) High Content Gerät
Menge je 1
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produktlinie LipidTOX
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Lipidfärbemittel
SubCellular Localization Zellmembranen und Lipide, Lipids