Learn More
Invitrogen™ Latrunculin A
Für Anwendungen mit Zellstruktur
Marke: Invitrogen™ L12370
870.20 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Latrunculin A unterbricht die Organisation von Mikrofilamenten in kultivierten Zellen durch Bindung an monomeres G-Aktin in einem 1:1-Komplex bei submikromolaren Konzentrationen. Seine physiologischen Effekte umfassen die Hemmung der Befruchtung, die frühe embryologische Entwicklung und die phagozytische Internalisierung von Immunkomplexen.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zytoskelett
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
100 μg | |
Aktin, Zytoskelett | |
Fest |
Raumtemperatur | |
C22H31NO5S. | |
Hemmstoff |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.