Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Gold Eindeckmittel mit DAPI
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11510686
Click to view available options
Menge:
2 ml
10 ml
5 × 2 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
2 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11510686
Marke: Invitrogen™ S36938
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Schützt Fluoreszenzfarbstoffe vor Verblassung (Photobleichung) während Fluoreszenzmikroskopie-Experimenten
Flüssiges Eindeckmittel auf Glycerinbasis, das direkt auf fluoreszenzmarkierten Zellen- oder Gewebeproben auf Mikroskopobjektträgern aufgetragen wird. SlowFade Gold Eindeckmittel gegen Verblassung erfordert kein Mischen oder Aushärten und eignet sich daher ideal für die sofortige Probenbetrachtung. Gebrauchsfertig—einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen und das Bild aufnehmen. Als bester Schutz fluoreszierender Proteine und Farbstoffe wird SlowFade™ Diamond Eindeckmittel empfohlen. Mit oder ohne nukleären DAPI-Farbstoff erhältlich.
  • Schützt Farbstoffe vor Verblassung während der Bildgebung
  • Gebrauchsfertige Flüssigkeit, ideal für die sofortige Probenbetrachtung
  • Eingedeckte Proben bleiben über Wochen stabil
  • Bewahrt die Signalstärke—wenig oder gar keine Verblassung der Fluoreszenz
  • Ideal geeignet für Alexa Fluor™ Farbstoffe
  • Schutz vor Photobleaching ohne Fluoreszenzlöschung
  • Sofortiges Betrachten mit maximalem Signalschutz
  • Verbesserte Auflösung in dickeren Abschnitten
Für die Eindeckung von Proben mit fluoreszierenden Proteinen, beispielsweise GFP, nicht empfohlen.
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung und Verblassungsschutz
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Die Lagerung bei Raumtemperatur wird empfohlen, kann aber auch gefroren (-5 bis -30 °C) gelagert werden. Vor Licht schützen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskop
Produktlinie SlowFade
Produkttyp Eindeckmittel
Menge 10 ml
Lösungstyp Eindecklösung
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung
Marker oder Farbstoff DAPI
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig