Learn More
Invitrogen™ Guanosine 5'-Triphosphate, BODIPY™ FL 2'-(or-3')-O-(N-(2-Aminoethyl) Urethane), Trisodium Salt (BODIPY™ FL GTP)
Basiert auf Interaktionen zwischen Fluorophor und Purinbase
Marke: Invitrogen™ G12411
354.92 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
BODIPY FL Adenosin 5'-triphosphat (A-12410) und BODIPY FL Guanosin 5'-triphosphat bestehen aus einem BODIPY FL Fluorophor, der über einen Linker mit der 2'- oder 3''-Position des Riboserings verbunden ist. Wechselwirkungen zwischen dem Fluorophor und der Purinbasis sind aus den spektroskopischen Eigenschaften dieser Nukleotid-Analoga ersichtlich. Die Fluoreszenzquantenausbeute von BODIPY FL GTP liegt nur bei etwa einem Zehntel der von BODIPY FL ATP. Diese Ausbeute kann jedoch durch die Bindung von BODIPY FL GTP an GTP-bindende Proteine erhöht werden.
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Phosphataseaktivität, Phosphatasebiologie, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Guanosin-5'-Triphosphat | |
Nasseis | |
BODIPY™ FL | |
BODIPY™ |
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
5 mM | |
100 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.