Learn More
Invitrogen™ Fura Red™, AM, cell permeant
Artikelnummer. 11598956
Click to view available options
Menge:
10 x 50 μg
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11598956
Marke: Invitrogen™ F3020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
In sichtbarem Licht-anregbares fura2-Analogon, das besondere Möglichkeiten für ratiometrische Messungen von Ca2+ in einzelnen Zellen bietet
  • Messung mittels Mikrophotometrie, Bildgebung oder Durchflusszytometrie bei Verwendung mit einer einzigen Anregung, grün-fluoreszentem Calcium-Indikator
  • Acetoxymethyl (AM)-Esterform
  • Nützlich für die nichtinvasive intrazelluläre Ladung
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zellbasierte Zweitkurier-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, Ionische Homöostase und Signalgebung, Ziel- und Lead-Identifizierung und -validierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Mikrophotometer, Durchflusszytometer
Produkttyp Calcium-Indikator
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Produktlinie Fura Red
Menge 500 μg
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.