Learn More
Invitrogen™ Fura Red™, AM, cell permeant
Artikelnummer. 11508966
Click to view available options
Menge:
10 x 50 μg
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11508966
Marke: Invitrogen™ F3021
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
In sichtbarem Licht-anregbares fura2-Analogon, das besondere Möglichkeiten für ratiometrische Messungen von Ca2+ in einzelnen Zellen bietet
  • Messung mittels Mikrophotometrie, Bildgebung oder Durchflusszytometrie bei Verwendung mit einer einzigen Anregung, grün-fluoreszentem Calcium-Indikator
  • Acetoxymethyl (AM)-Esterform
  • Nützlich für die nichtinvasive intrazelluläre Ladung
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zellbasierte Zweitkurier-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, Ionische Homöostase und Signalgebung, Ziel- und Lead-Identifizierung und -validierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Mikrophotometer, Durchflusszytometer
Produkttyp Fura Rot AM
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Produktlinie Fura Red
Menge 10 x 50 μg
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.