Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Microspheres, 15 μm, fluorescent green/orange/dark-red ring stains
Fluoreszierende grüne/orange/dunkelrote Ringfärbungen
Marke:  Invitrogen™ F7235
655.50 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10770184
  • 706.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die scharfen, ringförmigen Färbemuster der 15 μm großen FocalCheck Mikrokugeln mit grün/orange/dunkelrot fluoreszierenden Ringen erzeugen eine auffällige visuelle Darstellung der Fehlausrichtung des Geräts oder anderer Aberrationen, wodurch sie sich ideal als Referenzstandards für die konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie eignen. Die korrekte Bildregistrierung wird angezeigt, wenn die Mehrfachringbilder in allen Abmessungen perfekt zusammenfallen.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konfokalmikroskop-Kalibrierung
Orange, Dunkelrot, Grün, Dark Red, Green
Suspensions-Beads
38 ml
15 μm
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Mikrokugel
FocalCheck™
Raumtemperatur