Learn More
Invitrogen™ Fluorescein DHPE (N-(Fluorescein-5-Thiocarbamoyl)-1,2-Dihexadecanoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamin, Triethylammoniumsalz)
Anregungs/Emissions-Maxima: ∽496/519 nm
Marke: Invitrogen™ F362
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das Phospholipid, Fluorescein DHPE, wird auf der Kopfgruppe mit dem grün-fluoreszierenden pH-empfindlichen Fluorophor, Fluorescein gekennzeichnet
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & -Nachweis , Ionische Homöostase & Signalgebung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phospholipids | |
5 mg | |
Fest | |
Invitrogen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.