Learn More
Invitrogen™ FluoCells™ Prepared Slide #3 (mouse kidney section with Alexa Fluor™ 488 WGA, Alexa Fluor™ 568 Phalloidin, and DAPI)
Artikelnummer. 10788283
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10788283 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10788283 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. F24630
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Mehrfach markierte Zellpräparate zur fluoreszenzmikroskopischen Untersuchung, die für die Immunfluoreszenz validiert sind
Der FluoCells Fertigpräparat Nr. 3 ist ideal für die Veranschaulichung der optischen Schnittdarstellungseigenschaften von Konfokalmikroskopen geeignet. Jeder Objektträger enthält einen 16 μm dicken Kryostatschnitt von Mausniere, eingefärbt mit Alexa Fluor 488 Weizenkeimagglutinin (W-11261), Alexa Fluor 568 Phalloidin (A-12380) und DAPI (D-1306).
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Vorbereiteter Mikroskopobjektträger
Produktlinie Alexa Fluor, FluoCells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunfluoreszenz
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Menge Je 1
Versandbedingung Raumtemperatur