Learn More
Invitrogen™ Ethidium Homodimer-2 (EthD-2) - 1 mM Solution in DMSO
Nicht zellgängiger Viabilitätsindikator
Marke: Invitrogen™ E3599
503.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ethidiumhomodimer-2 (EthD-2) ist ein Nukleinsäurefärbemittel mit hoher Affinität, das schwach fluoreszierend ist, bis es an DNA gebunden ist und rote Fluoreszenz (Anregung/Emission maximal ∽535/624) emittiert.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, mikrobielles Tracking, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Orange | |
535 nm | |
Zellfärbeassays | |
200 μl | |
Ethidiumhomodimer-2 (EthD-2) –1 mmol-Lösung in DMSO | |
Raumtemperatur | |
Ethidiumhomodimer-2 |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Zellundurchlässig | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
624 nm | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |