Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Tetramethylrhodamine Conjugate (rhodamine EGF)
Artikelnummer. 11548956
Click to view available options
Menge:
20 μg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11548956
Marke: Invitrogen™ E3481
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hergestellt mit dem Farbstoff, der direkt am EGF angehängt ist
Der fluoreszierend markierte EGF ermöglicht Wissenschaftlern die Untersuchung von Rezeptor-Membran-Interaktionen, die Untersuchung der Rezeptorverteilung, die Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten für die Interaktion des EGF mit seinem Rezeptor und vieles mehr.
  • EGF-Molekül: 53 Aminosäuren, MW = 6.045 Da
  • Anzahl der Fluorophormoleküle auf jedem EGF-Molekül: 1
  • Die Fluoreszenz wird in der Regel mit einem Durchflusszytometer, Fluoreszenzmikroskop oder Fluorimeter überwacht
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Zelltyp Säugetierzellen
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Form Fest
Produkttyp Wachstumsfaktor
Marker oder Farbstoff Klassische Farbstoffe
Menge 20 μg
Versandbedingung Nasseis