Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 647 Streptavidin (Alexa Fluor™ 647 EGF complex)
Komplexe des Farbstoff-Streptavidin-Moleküls und des biotinylierten EGF
Marke:  Invitrogen™ E35351
630.80 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11568956
  • 840.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der fluoreszierend markierte EGF ermöglicht Wissenschaftlern die Untersuchung von Rezeptor-Membran-Interaktionen, die Untersuchung der Rezeptorverteilung, die Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten für die Interaktion des EGF mit seinem Rezeptor und vieles mehr.
  • Biotinylierte Konjugate nutzen Biotin-XX, das einen langen Spacerarm enthält, der die Sondenaffinität für EGF-Rezeptoren erhöht
  • EGF-Molekül: 53 Aminosäuren, MW = 6.045 Da
  • Anzahl der Fluorophormoleküle auf jedem EGF-Molekül: 1
  • Die Fluoreszenz wird in der Regel mit einem Durchflusszytometer, Fluoreszenzmikroskop oder Fluorimeter überwacht
Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zelluläre Bildgebung, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie Endozytose, Exozytose und Phagozytose-Assays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und Nachweis, Ionische Homötase und Signalisierung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Wachstumsfaktor
Alexa Fluor™
Nasseis
Fluoreszenz
Alexa Fluor Farbstoffe
100 μ g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2805764 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2023 Catalog NumberE35351
Chargennummer2595812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2023 Catalog NumberE35351
Chargennummer2342897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2021 Catalog NumberE35351
Chargennummer2273631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2020 Catalog NumberE35351
Chargennummer2131702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2019 Catalog NumberE35351
Name des Produkts
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 647 Streptavidin (Alexa Fluor™ 647 EGF complex) > 100 μg