Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 488 Streptavidin (Alexa Fluor™ 488 EGF complex)
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Beschreibung
Der fluoreszierend markierte EGF ermöglicht Wissenschaftlern die Untersuchung von Rezeptor-Membran-Interaktionen, die Untersuchung der Rezeptorverteilung, die Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten für die Interaktion des EGF mit seinem Rezeptor und vieles mehr.
- Bei den Konjugaten mit Fluorescein (FITC), Oregon Green™ 514 und Tetramethylrhodamin ist der Farbstoff direkt am EGF befestigt
- EGF-Molekül: 53 Aminosäuren, MW = 6.045 Da
- Markierung (Ex/Em): Biotin-XX in einem Komplex mit Alexa Fluor 488 Streptavidin (ca. 495/519 nm)
- Anzahl der Fluorophormoleküle auf jedem EGF-Molekül: ca. 2 bis 3
- Die Fluoreszenz wird in der Regel mit einem Durchflusszytometer, Fluoreszenzmikroskop oder Fluorimeter überwacht
Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur, primäre Zellkultur; T-Zellen-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Säugetierzelle |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produkttyp | Wachstumsfaktor |
| Farbstofftyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Form | Fest |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Menge | 100 μg |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Proteinfamilie | EGF |