Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotin-XX Conjugate (biotin EGF)
Dieser gereinigte epidermale Wachstumsfaktor (EGF) enthält ein einziges Biotin-XX-Molekül auf der N-terminalen Aminosäure.
Marke: Invitrogen™ E3477
529.35 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
- Biotin-XX EGF enthält einen langen Spacerarm, der die Sondenaffinität für den EGF-Rezeptor verbessert und die Bindung einer Markierung wie etwa eines Farbstoffstreptavidin-Moleküls, eines Qdot™ Nanokristall-Streptavidin-Moleküls oder eines enzymkonjugierten Streptavidins erleichtert
- Der markierte EGF ermöglicht Wissenschaftlern die Untersuchung von Rezeptor-Membran-Interaktionen, die Untersuchung der Rezeptorverteilung, die Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten für die Interaktion des EGF mit seinem Rezeptor und vieles mehr
- EGF-Molekül: 53 Aminosäuren, MW = 6.045 Da
- Anzahl der Biotin-XX-Moleküle auf jedem EGF-Molekül: 1
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Nitrooxidativer Stress, Reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Fest | |
Biotin und andere Haptene | |
Nasseis |
Fluoreszenz | |
Wachstumsfaktor | |
20 μg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.