Learn More
Invitrogen™ DQ™ Green BSA - Special Packaging
Artikelnummer. 10144962
Click to view available options
Menge:
5 × 1 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10144962
Marke: Invitrogen™ D12050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hydrolyse des Substrats ergibt hell fluoreszierendes Produkt
DQ Green BSA ist ein fluorogenes Substrat für Proteasen. Ein starker Fluoreszenz-Löscheffekt wird beobachtet, wenn Proteine stark mit BODIPY-Farbstoffen markiert sind. Nach der Hydrolyse von DQ Green BSA zu einzelnen, farbstoffmarkierten Peptiden durch Proteasen wird diese Abschreckung erleichtert und produziert hell fluoreszierende Produkte.
Biochemische Proteasom-Assays, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteasombiologie, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Ziel- und ableitungsdentifizierung und -validierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Form Fest
Produktlinie DQ
Menge 5 × 1 mg
Substrat Protease-Substrat
Substrate Properties Protein-basiertes Substrat
Versandbedingung Raumtemperatur