Learn More
Invitrogen™ DAF-FM Diacetate (4-Amino-5-Methylamino-2',7'-Difluorofluorescein Diacetate)
Für Nachweis und Quantifizierung niedriger Konzentrationen von Stickoxid (NO)
Marke:  Invitrogen™ D23842
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10082632
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Es ist im Wesentlichen nicht fluoreszierend, bis es mit NO zu einem fluoreszierenden Benzotriazol reagiert. Die Fluoreszenz von DAF-FM kann mit jedem Instrument nachgewiesen werden, das für die Erkennung von Fluoreszein geeignet ist, z. B. Durchflusszytometer, Mikroskope, Mikrotiterplatten-Reader und Fluorometer.
  • Ex/Em von DAF-FM: ca. 495/515 nm
  • Ein lyophilisiertes Produkt sollte mit DMSO aufgelöst und dann auf einen wässrigen Puffer zur Herstellung einer funktionsfähigen Lösung gegeben werden
  • DAF-FM-Diazetat ist membrangängig und diffundiert passiv durch Zellmembranen; sobald es sich einmal in der Zelle befindet, wird es in eine nicht membrangängige Form umgewandelt
  • Puffer mit Rinderserumalbumin (BSA) und Phenolrot wirken sich möglicherweise auf die Fluoreszenz aus und sollten mit Vorsicht verwendet werden
  • Die Fluoreszenzquantenausbeute von DAF-FM beträgt ca. 0,005, erhöht sich aber nach Reaktion mit NO etwa auf das 160-fache (∼0,81)
  • Bewertung der NO-Produktion in Lymphoblasten mit Transaldolase-Mangel mittels Durchflusszytometrie
  • Nachweis der NO-Akkumulation in embryonalen kortikalen Neuronen nach Neurotrophinstimulation
  • In-vivo-Bildgebung von NO beim Zebrabärbling
I
  • Intravitaler mikroskopischer Nachweis der NO-Erzeugung im Zusammenhang mit der Angiogenese bei Mäusen
  • Quantifizierung von ATP-induzierter NO-Freisetzung in Kaninchenthrombozyten
  • Die Bandbreite des NO-Adduktes von DAF-FM ist oberhalb eines pH-Wertes von 5,5 unabhängig vom pH-Wert
  • Das NO-Addukt von DAF-FM ist deutlich photostabiler als das von DAF-2, dies bedeutet zusätzliche Zeit für die Bilderfassung
  • DAF-FM reagiert empfindlicher auf NO als DAF-2 (NO-Nachweisgrenze bei DAF-FM: ca. 3 nM, im Vergleich dazu bei DAF-2: ca. 5 nM)
Weitere Produktinformationen finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch.
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Nitritoxidforschung, Nitrooxidativ-Stress
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.