Learn More
Invitrogen™ CultureWell™ Multiwell Chambered Coverslip CWCS 2R-2.0, 24 mm x 50 mm coverslips, two 2 mm-deep wells per coverslip
Praktisch für die Vorbereitung kultivierter Zellen zum Färben und zur Bildgebung
Marke: Invitrogen™ C24776
248.52 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die gekammerten CultureWell Zellkultur-Deckgläser verwenden Silikondichtungen in medizinischer Qualität mit Standard-Deckgläsern in optischer Qualität und werden steril und gebrauchsfertig geliefert. Vormontierte CultureWell Systeme sind ebenfalls erhältlich.
Zellanalyse, Zellkultur, zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzprobenvorbereitung, Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Immunhistochemie (IHC), Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Objektträger-Deckgläser | |
2 mm | |
2 mm | |
Raumtemperatur | |
Steril |
2 | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
15 mm | |
50 mm x 24 mm | |
1 set |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28