Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Protein-Reaktionspuffer-Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10005303
Click to view available options
Menge:
25 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10005303
Marke: Invitrogen™ C10276
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Verbinden von zwei Gruppen miteinander: Azid oder Alkin sowie das entsprechende Click-Nachweisreagenz
Das Click-iT Proteinpuffer-Kit bietet Forschern mit einem Azid oder Alkin markierten Proteinen die Möglichkeit, unter Verwendung des entsprechenden Click-Nachweisreagenz diese beiden Gruppen per Click-Reaktion miteinander zu verbinden. Jedes Kit enthält ausreichend Material für 25 Reaktionen, die anschließend per Gelelektrophorese, Western Blot oder Massenspektrometrie analysiert werden können.
  • Weniger gefährlich
Zellanalyse, Klick-Chemie, Markierungschemie, Metabolische Kennzeichnung und Naszente Proteinsynthese mit Klick-Chemie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger gefährlich
Produkttyp Protein-Reaktionspuffer-Kit
Menge 25 Reaktionen
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Click-iT, Molecular Probes
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Click-iT Protein Reaction Buffer Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) sulfatepentahydrate