Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ O-GlcNAc Enzymatic Labeling System
Zur In-vitro-Modifikation von O-GlcNAc-modifizierten Proteinen
Marke: Invitrogen™ C33368
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Das Click-iT O-GlcNAc Enzymatische Markierungssystem stellt eine hochempfindliche und effiziente Methode für die In-vitro-Modifikation von O-GlcNAc-modifizierten Proteinen dar. Proteine werden enzymatisch mit der permissiven mutanten β-1,4-Galactosyltransferase (Gal-T1 (Y289L)) markiert, die Azido-modifizierte Galactose (GalNAz) von UDP-GalNAz auf O-GlcNAc-Rückstände überträgt. Anschließend können die Azid-markierten Glykoproteine mit einem Click-iT Glykoprotein-Nachweiskit für Gele (TAMRA oder Dapoxyl™ Alkin) oder Western Blots (Biotin-Alkin) über die chemoselektive Ligation oder Click-Reaktion zwischen einem Azid und einem Alkin nachgewiesen werden. Die Markierung und der Nachweis können in weniger als 24 Stunden abgeschlossen werden, und die Click-iT Glykoprotein-Produkte sind mit LC-MS/MS- und Multiplexed Proteomics™ Technologien für eingehende Analysen dieser wichtigen posttranslationalen Modifikation kompatibel.
- Weniger gefährlich
Zellanalyse, Zellstruktur, Klick-Chemie, Glykoproteinanalyse mit Klick-Chemie, Markierungschemie, Mitochondrien, mit Mitochondrien in Zusammenhang stehende Erkrankungen, Mitochondrien-Pfade, Protein- und Antikörpermarkierung, Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Weniger gefährlich | |
1 Kit | |
Biotinbasiert, fluoreszierend | |
Click-iT™ | |
Proteine |
O-GlcNAc Enzymmarkierungssystem | |
Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren. | |
Nasseis | |
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotin, Oregon Green 488, TMR (Tetramethylrhodamin) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.