Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ ManNAz Metabolic Glycoprotein Labeling Reagent (tetraacetylated N-Azidoacetyl-D-Mannosamine)
Beschreibung
Das Click-iT ManNAz metabolische Glykoprotein-Kennzeichnungsreagenz stellt den ersten Teil eines einfachen und robusten Zwei-Schritt-Verfahrens zur Identifizierung und Charakterisierung von Sialsäure-haltigen Glykoproteinen auf der Zelloberfläche dar. In Schritt 1 werden Kulturzellen mit dem Azid-modifizierten Mannosamin (ManNAz) inkubiert. Der Azido-Zucker wird aufgrund der permissiven Natur des Wegs der Oligosaccharid-Biosynthese metabolisch in Sialsäure-haltige Glykoproteine der Zelloberfläche eingebunden. In Schritt 2 können die Azido-markierten Glykoproteine, über die chemoselektive Ligation oder Click-Reaktion zwischen einem Azid und einem Alkin, mit Hilfe eines Click-iT Glykoprotein-Nachweis-Kits für Gele (TAMRA oder DAPOXYL™ Alkin) oder Western-Blots (Biotin-Alkin) nachgewiesen werden. Diese Click-iT-Produkte sind kompatibel mit LC-MS/MS und Multiplex Proteomics™ Technologien für detaillierte Analysen des Glykoproteoms.
- Weniger gefährlich
Zellanalyse, Klick-Chemie, Glykoproteinanalyse mit Klick-Chemie, Markierungschemie, Massenspektrometrie, Metabolische Kennzeichnung, Peptid-Markierung, Protein- und Antikörpermarkierung, Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger gefährlich |
| Produkttyp | Kennzeichnungsreagenz |
| Menge | 5,2 mg |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Nachweisverfahren | Biotinbasiert, fluoreszierend |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | Click-iT |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotin, Oregon Green 488, TMR (Tetramethylrhodamin) |
| Labeling Target | Proteine |