Learn More
Invitrogen™ Calcein, AM, Zellfarbstoff
Descrizione
Calcein AM is a cell-permeant dye frequently used in cell biology research. It is derived from Calcein, a fluorescent dye that exhibits bright green fluorescence upon binding to intracellular free calcium ions. Calcein AM is a non-fluorescent compound that can permeate the cell membrane due to its lipophilic properties. Once inside the cell, it is cleaved by intracellular esterases, yielding the fluorescent Calcein molecule. This conversion allows the dye to be retained within the cytoplasm; apoptotic and dead cells with compromised membranes do not retain Calcein.
- In lebenden Zellen wird nicht-fluoreszierendes Calcein AM nach der Acetoxymethylester-Hydrolyse durch intrazelluläre Esterasen in ein grün fluoreszierendes Calcein umgewandelt
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellproliferation, Zelltracing und -Tracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Allgemeine Zelltracing, Gluthation-Detektion, High-Content-Screening (HCS), Immunofluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -Detektion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Mikrobielles Tracking, Nitrooxidativer Stress, zielbasierte ADME/Tox-Assays, Zink- und Schwermetallionen-Detektion
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifica
Specifica
| Zellpermeabilität | Zellengängig |
| Farbe | Green |
| Konzentration | 1 mg⁄ml |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zelltracing, Zelltracer, Cell Tracker |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Produkttyp | Calcein, AM |
| Farbstofftyp | Andere Etiketten oder Farbstoffe |
| Emission | 517 nm |
| Excitation Wavelength Range | 494 nm |
| Vedi altri risultati |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.