Learn More
Invitrogen™ BrdUTP (5-Bromo-2'-Deoxyuridine 5'-Triphosphate), 10 mM in TE buffer
Zur Markierung apoptotischer Zellen
Marke: Invitrogen™ B21550
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BrdUTP kann in Verbindung mit der terminalen Desoxynucleotidyltransferase (TdT) zur Markierung apoptotischer Zellen im TUNEL-Assay verwendet werden. BrdUTP kann mit Anti-BrdU-Antikörpern nachgewiesen werden.
Apoptose, Zellanalyse, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Chromatin-Biologie, DNA-Fragmentierung, RNAi, Epigenetik und Erforschung nichtkodierender RNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
BrdUTP | |
Nasseis | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe |
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
10 mM | |
25 μl |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.