Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5-Sphingomyelin (N-(4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Pentanoyl)Sphingosylphosphocholin)
Nützlich bei der zellulären Bildgebung
Marke: Invitrogen™ D3522
424.08 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
BODIPY FL C5 Sphingomyelin kann in Sphingolipid-Transport- und Metabolismusstudien verwendet werden.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Sphingolipide | |
250 μg | |
Fest | |
BODIPY™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.