Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5-Ceramid zu BSA komplexiert
Kann im Sphingolipid-Transport- und Stoffwechselmechanismen verwendet werden
Marke: Invitrogen™ B22650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00454kg
Beschreibung
Die Komplexierung fluoreszierender Lipide mit Rinderserumalbumin (BSA) erleichtert die Zellmarkierung, da organische Lösungsmittel zur Auflösung der lipophilen Sonde nicht mehr benötigt werden. Die BSA-komplexe Sonde kann direkt in Wasser aufgelöst werden.
Zellanalyse, Zellstruktur, Golgi
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Sphingolipide | |
5 mg | |
Fest | |
BODIPY |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.