Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 581/591 C11 (Lipidperoxidationssensor)
Lipidperoxidationssensor
Marke:  Invitrogen™ D3861
234.84 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10257152
  • 309.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
BODIPY™ 581/591-Undecansäure kann zum Nachweis von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) in Zellen und Membranen verwendet werden. Die Oxidation von mehrfach ungesättigten Butadienyl-Teilen des Farbstoffs führt zu einer Verschiebung der Fluoreszenz-Emissionsspitze von ∼ 590 nm auf ∼ 510 nm. Wir empfehlen, das Produkt in hochwertigem wasserfreiem DMSO aufzulösen, um eine Stammkonzentration von 1 bis 10 mM zu erreichen. Im reduzierten Zustand liegen die Anregungs- und Emissionsmaxima von BODIPY™ 581/591-Undecansäure bei 581/591 nm; nach der Oxidation verschiebt die Sonde die Anregung und Emission auf 488/510 nm.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
581/591 nm
BODIPY™
Fluoreszenz
ROS