Learn More
Invitrogen™ Bis-BODIPY™ FL C11-PC) (1,2-Bis-(4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-Undecanoyl)-sn-Glycero-3-Phosphocholine)
Farbstoffmarkierte Phospholipide zur Überwachung der Aktivität von Phospholipase A (PLA)
Marke:  Invitrogen™ B7701
354.68 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11514207
  • 532.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Molecular Probes Phospholipase-Substrate sind farbstoffmarkierte Phospholipide, die zur Überwachung der Phospholipase A (PLA)-Aktivität in gereinigten Enzympräparaten, Zelllysaten und lebenden Zellen verwendet werden. Es stehen zwei strukturelle Varianten dieser Substrate zur Verfügung, die eine Spezifität für PLA1 und PLA2 verleihen. Fluoreszierend markierte Versionen des Spaltprodukts, das aus diesen Substraten erzeugt wird, sind auch als Standards für die Bewertung der prozentualen Substratkonvertierung in enzymatischen Reaktionen verfügbar.
  • Markierung (Ex/Em): Bis-BODIPY FL C11-PC (ca. 488/530 nm)
  • Spezifität: PLA1 oder PLA2
  • Spaltprodukt: D3862
  • Lyophilisiertes Produkt kann zur Verwendung in Ethanol gelöst werden
  • Fluoreszenz wird entweder in Mikrotiterplatten-Assays oder mit Durchflusszytometrie gemessen
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phospholipids
100 μg
Fest
BODIPY™