Learn More
Invitrogen™ β-BODIPY™ FL C12-HPC (2-(4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Dodecanoyl)-1-Hexadecanoyl-sn-Glycerin-3-Phosphocholin)
Effektiver Tracer für Lipidaustausch und Allzweck-Membransonden
Marke: Invitrogen™ D3792
168.72 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Der intensiv fluoreszierende BODIPY (4,4-difluoro-3a,4a-diaza-
s-indacene) Fluorophor ist im Gegensatz zu den meisten anderen Farbstoffen mit langer Wellenlänge intrinsisch lipophilisch. Daher ist es wahrscheinlicher, dass Sonden, die diesen Fluorophor enthalten, die Eigenschaften natürlicher Lipide nachahmen. BODIPY™ Fettsäureanaloga wie BODIPY 500/510 Dodekansäure (D-3823) und BODIPY FL Dodekansäure (D-3822) durchlaufen einen nativ-ähnlichen Transport und Stoffwechsel in Zellen.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phospholipids | |
100 μg | |
Fest | |
BODIPY™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.