Learn More
Invitrogen™ BAPTA, AM, cell permeant chelator
Membrangängiger Chelator, der für Ca2+ über Mg2+ sehr selektiv ist
Marke:  Invitrogen™ B6769
374.68 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10022612
  • 493.00 € / 20 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann zum Überwachen intrazellulärer Ca2+-Konzentrationen verwendet werden.
  • BAPTA ist selektiver für Ca2+ als EDTA und EGTA, und seine Metallbindung ist auch weniger pH-Wert-empfindlich
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Viabilität und Proliferation von Zellen
20 x 1mg
Viabilität und Proliferation von Zellen
Chelator (nicht fluoreszierend)
Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.