Learn More
Invitrogen™ Attofluor™ Zellkammer für Mikroskopie
Langlebiger und praktischer Deckglashalter für die Überprüfung lebender Zellproben mit aufrechten oder Inversmikroskopen
Marke:  Invitrogen™ A7816
730.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10604043
  • 808.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Da die Kammer aus chirurgischem Edelstahl besteht und autoklavierbar ist, können die Zellen direkt auf Deckgläsern innerhalb des Geräts gezüchtet werden
  • Die O-Ring-Versiegelung verhindert, dass Proben durch Öl oder das Auslaufen von Medien aus Deckgläsern kontaminiert werden.
  • Die Kammer nimmt runde 25 mm-Deckgläser und Halterungen in Form von Bühnenhaltern mit einem üblichen Durchmesser von 35 mm auf. Die Abmessung des Unterteils von 0,5 mm ermöglicht einen ausreichenden Abstand des Objektivs bei der Fokussierung.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Probenvorbereitung für Immunfluoreszenz, Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellkammer des Bildgebungssystems
35 mm
3 Packung
Attofluor™
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2978509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog NumberA7816
Chargennummer2706270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA7816
Chargennummer2708579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog NumberA7816
Chargennummer2581809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2023 Catalog NumberA7816
Chargennummer2454195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2022 Catalog NumberA7816
Name des Produkts
Invitrogen™ Attofluor™ Zellkammer für Mikroskopie > 3/Packung