Learn More
Invitrogen™ ANTS (8-Aminonaphthalene-1,3,6-Trisulfonic Acid, Disodium Salt)
Artikelnummer. 10367742
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10367742
Marke: Invitrogen™ A350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dieser polyanionische Farbstoff wird häufig in Kombination mit dem kationischen Quencher-DPX für Membranfusions- oder Permeabilitäts-Assays wie der Komplement-vermittelten Immunlyse verwendet.
  • Die ungewöhnlich hohe Stokes-Verschiebung von ANTS in Wasser (>150 nm) trennt es von einem Großteil der Autofluoreszenz biologischer Proben
  • ANTS wurden auch als neuronale Markierungssubstanz eingesetzt
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 g
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Subzelluläre Lokalisation Zellmembranen & Lipide
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Summenformel C10H7NNa2O9S3.
Physikalische Form Fest
Farbe Grün
Produkttyp ANTS