Learn More
Invitrogen™ Amplex™ rotes Reagenz
Artikelnummer. 10737474
Click to view available options
Menge:
5mg
5 × 1 mg
10 × 10mg
Farbstofftyp:
Amplex UltraRed Reagenz
Amplex rotes Reagenz
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10737474
Marke: Invitrogen™ A36006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine hochempfindliche und stabile Sonde für H2O2
The Amplex Red and Amplex UltraRed reagents are highly sensitive and stable fluorescent probes for the detection of hydrogen peroxide (H2O2) and ideal fluorogenic substrates for peroxidase. These reagents can be used for solution-based assays to detect the activity of H2O2 released from biological samples or with HRP-based ELISA applications. The Amplex UltraRed reagent is an improved version of Amplex Red that is brighter and more sensitive to peroxidase with less pH sensitivity compared to the Amplex Red reagent.
  • Bietet eine hellere Fluoreszenz und eine verbesserte Empfindlichkeit pro Mol in Peroxidase- oder Peroxidase-gekoppelten Enzym-Assays
  • Weniger empfindlich auf pH-Wert-Änderungen und zeigt eine verbesserte Stabilität in Gegenwart von Wasserstoffperoxid (H2O2) oder Thiolen wie Dithiothreitol (DTT)
Erstellen Sie Ihre eigenen Immunoassays, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zellbildgebung, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, High-Content-Screening (HCS), Immunoassays, nitrooxidativer Stress, Oxidase- und Peroxidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, reaktive Sauerstoffspezies, gebrauchsfertiges Immunassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hydrogen Peroxidase Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Red Hydrogen Peroxide
Farbstofftyp Amplex UltraRed Reagenz
Form Fest
Produktlinie Amplex
Menge 5 × 1 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Substrat Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat
Substrattyp Chemical substrate
Validierte Anwendung Cell Analysis
Mostrar más Mostrar menos
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado