Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555-aha-dUTP, 1 mM in TE buffer
Beschreibung
Markierte 5-Aminohexylacrylamid-dUTP (aha-dUTP) Nukleotide werden an der C-5-Position von Uridin mit einem einzigartigen Hexylacrylamid-Linker modifiziert, der als Abstandhalter zwischen Nukleotid und Farbstoff dient. Dieser Abstandhalter reduziert die Wechselwirkungen zwischen Nukleotid und Farbstoff, was zu helleren Konjugaten und einer verbesserten Hapten-Zugänglichkeit für sekundäre Nachweisreagenzien führt. Markierte Nukleotide können zur Generierung markierter Nukleinsäure-Hybridisierungssonden in vielen molekularbiologischen und molekularen zytogenetischen Anwendungen, einschließlich mehrfarbiger Verfahren, verwendet werden.
Array CGH, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Kennzeichnung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Kennzeichnung und Oligosynthese
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Markierte Nukleotide |
| Konzentration | 1 mM |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor Farbstoff |
| Modifikation | AHA (5-Aminohexylacrylamido) |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Molekularbiologie |
| Menge | 50 μl |