Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ SoftFit-L Reload™ System: Nicht sterile Spitzen
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Spitzen mit niedriger Retention liefern ein maximales Probenvolumen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
50.25 € - 79.90 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Format | Nachfüllpackung |
Spitzenform | Universal |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11575474
![]() |
Thermo Scientific™
3722-05-RI |
20 μl | Unsteril |
72.35 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11585474
![]() |
Thermo Scientific™
3752-05-RI |
200 μl | Unsteril |
57.65 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11515484
![]() |
Thermo Scientific™
3732-05-RI |
300 μl | Unsteril |
53.55 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11535484
![]() |
Thermo Scientific™
3782-05-RI |
1000 μl | Unsteril |
50.25 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11555484
![]() |
Thermo Scientific™
3742-05-RI |
1200 μl | Unsteril |
62.20 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11595494
![]() |
Thermo Scientific™
3721-05-RI |
20 μl | Steril |
79.90 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11535504
![]() |
Thermo Scientific™
3731-05-RI |
300 μl | Steril |
77.25 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11515504
![]() |
Thermo Scientific™
3751-05-RI |
200 μl | Steril |
79.39 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11555504
![]() |
Thermo Scientific™
3781-05-RI |
1000 μl | Steril |
69.45 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Spitzen mit niedriger Retention liefern ein maximales Probenvolumen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Nachfülltürme sind eine umweltfreundliche Verpackungsoption, die Kunststoffabfälle und Lagerraum reduziert
- Kompatibel mit leeren ART SoftFit L Racks
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
Ungefiltert | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
SoftFit L |
Naturfarben | |
Nachfüllpackung | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |