Learn More
Erlab™ Molecode A
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Captair smarte Abzugshauben
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Nach Klasse I der AFNOR-Norm NF X 15-211: 2009 erforderliche Ausstattung
- Eine Zelle in der Probenkammer ermöglicht die automatische Erkennung der Sättigung des Filters durch die Lösungsmittel
- Eine zweite Zelle wird in Kontakt mit der Laborumgebung angebracht und weist ggf. auf eine Verschmutzung der Umgebungsluft hin
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Captair smarte Abzugshauben |
| Produkttyp | Sättigungsalarm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säurenachweis |