Learn More
A&D Weighing Feuchtemessgerät M-Serie 51 g x 0,005 g
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16681222
Click to view available options
:
51 g x 0,005 g
Artikelnummer. 16681222
Marke: A&D Weighing ML50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die gerade Halogenlampe von A&D und der einzigartig konstruierte SRA-Filter (Secondary Radiation Assist) ermöglichen dank schneller und gleichmäßiger Erwärmung kürzere Messzeiten.
  • Schnelle und gleichmäßige Erwärmung mit Halogenlampe und einzigartig konstruiertem SRA-Filter, der Brennpunkte vermeidet
  • Hohe Wiederholgenauigkeit mit SHS-Technologie (Super-Hybrid-Sensor)
  • Natriumtartrat-Dihydrat zur Überprüfung der Genauigkeit
  • Kalibrierfunktion für die Heiztemperatur mit optionalem MX/MF-OP-43 (für MS und MX)
  • Speicherfunktion (um sowohl Konfigurationen als auch Messergebnisse speichern/abrufen zu können)
  • Fünf Messprogramme (Standard-, Automatik-, Schnell-, Timer- und Handbetrieb)
  • Vier Heizmodi (Standard-, Schnell-, Stufen- und Rampenmodus) (nicht ML)
  • Großes und leicht lesbares VFD-Display
  • Standard RS-232C-Schnittstelle
  • Messung von Flüssigkeits- oder Feststoffgehalt
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 110/120 V, 3 A , 50/60 Hz
Lesbarkeit 0,005 g
Displaytyp Großes VFD
Anschlusstyp RS-232 C
Tiefe (metrisch) 320 mm
Beschreibung Wärmequelle: Halogenlampe (gerade Ausführung, max. 400 W, 5000 Stunden)
Fassungsvermögen 51 g
Höhe (metrisch) 173 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 °F bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C° bis 40 °C°
Typ Feuchtemessgerät
Gewicht (metrisch) 6 kg
Breite (metrisch) 215 mm