Learn More
Kern Sohn Feuchtebestimmer DLB 160-3A
Artikelnummer. 17361563
Encompass_Preferred
Click to view available options
:
160 g
Artikelnummer. 17361563
Marke: Kern Sohn DLB 1603A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Moisture analyzer equipped with graphics display.
  • Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay
  • Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 11 mm
  • 6 Direkttasten für schnellen Zugriff auf die Hauptfunktionen
  • Startbildschirm:
    • Hauptmenü
    • Trocknungsvorgang starten
    • Trocknungstemperatur auswählen
    • Abschaltkriterium auswählen
    • Nullstellen/Tarieren
    • Stand-by
  • Während der Messung:
    • Aktuelle Temperatur
    • Aktuelles Heizprofil
    • Aktives Abschaltkriterium
    • Trocknungsvorgang abbrechen
    • Trocknungsvorgang anhalten
    • Aktuelle Trocknungsparameter anzeigen
    • Einheit der Ergebnisanzeige umschalten
  • Nach Ende der Messung:
    • Trocknungsprogramm verlassen
    • Messprotokoll drucken
    • GLP Parameter (de)aktivieren, editieren
    • Ergebnis detailliert anzeigen
    • Einheit der Ergebnisanzeige umschalten
  • Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
  • Bedienerführung in 6 Sprachen (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
  • Automatisches Tarieren beim Start einer Messung durch Schließen des Deckels
  • Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
  • GLP intern; Ausdruck von Waagen-ID, Projekt-ID, Benutzer-ID, ermittelte Werte des Trocknungsvorgangs etc.
  • 10 Probenschalen inklusive
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Beschreibung Readout 0.001 g
Fassungsvermögen 160 g
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.