Learn More
Fisherbrand™ Feuchtigkeitsanalysatoren
Artikelnummer. 15305123 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
:
Metrische Kapazität: 60 g
Artikelnummer. 15305123
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle Budgets und Anwenderqualifikationen. Das Fisherbrand™ Feuchtemessgerät bietet eine umfassende betriebliche Flexibilität mit einfachen Einstellungen mit einer Taste, widerstandsfähiger Konstruktion, einem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, einer standardmäßigen RS232-Schnittstelle, 60 g Kapazität und Halogenheizung.
Der Fisherbrand MBS65 Feuchtemesser ist ideal für Lebensmittel- oder Abwasseranalysen, Qualitätskontrollprotokolle oder die Landwirtschaft geeignet.
  • Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und standardmäßigem RS-232-Anschluss
  • Leicht zu reinigende Heizkammern, ideal für häufige Verwendung und kostengünstige Wartung
  • Kompakte Standfläche für weniger Platzbedarf im Labor
  • Halogenheiztechnologie
  • Wiederholbarkeit (Std.- Abw.; g): 0.2 % (3 g-Probe), 0.05 % (10 g-Probe)
  • Messwertanzeige von 0.005 g/0.05 %
  • Zertifikate: FCC, CE
  • Garantie: Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Modell MBS65
Ausgänge RS-232-Port
Wiederholgenauigkeit 0.0005
Zertifizierung/Konformität FCC, CE
Elektrische Anforderungen 200/240 VAC 3 A 50/60 Hz
Gewährleistung 2 Jahre
Lesbarkeit 0,005 g/0,05 %
Displaytyp Großes hintergrundbeleuchtetes LCD
Fassungsvermögen 60 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für viele Anwendungen in Lebensmittel- oder Abwasseranalyse
Frequenz 50/60 Hz
Typ Feuchtemessgerät
Spannung 240 VAC