Learn More
Elma™ Modular Baskets
Modular basket system for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
13.85 € - 41.00 €
Spezifikation
Typ Small Basket
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
17851337
Unterlagen ansehen
Elma™
3000006017
21 mm 12 mm 4 Sections
13.85 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17841337
Unterlagen ansehen
Elma™
3000006018
64 mm 2 mm 9 Sections
13.85 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17821337
Unterlagen ansehen
Elma™
3000006012
64 mm 16 mm 1 Section
21.55 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17821347
Unterlagen ansehen
Elma™
3000006013
64 mm 16 mm 5 Sections
35.90 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17811347
Unterlagen ansehen
Elma™
3000009104
64 mm 42 mm 1 Section
41.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
Spezifikation
Small Basket
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Elma™ Modular Baskets