Learn More
DuPont™ TYCHEM6000 F CHA5 Overall mit Haube
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11713093 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11713093
Marke: DuPont™ D13395268
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hervorragender Schutz gegen chemische Permeation durch zahlreiche verschiedene Chemikalien. DuPont™ ™ Tychem6000F Overalls mit Haube werden aus einem leichten und strapazierfähigen Gewebe hergestellt, das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek-Substrat beschichtet ist.
  • Erhältlich in grau für unauffällige Anwendungen
  • Elastisch an Gesicht, Handgelenken, Taille und Knöcheln für optimale Passform
  • Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
  • Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an Gesichtsmasken
  • Verschlusssystem mit selbsthaftenden Doppelreißverschlussleiste
  • Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
  • Schützt das Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, radioaktiven Kontaminationen, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
  • Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe 2XL
Material Tychem™
Farbe Grau
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe
Saumtyp Genäht, Geklebt
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
Widerstand Chemisch
Kragenform Selbstklebende Kinnklappe
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 116 bis 124 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine breite Palette von Anwendungen, von der Beseitigung von Chemieunfällen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen