Learn More
DuPont™ Overall, Modell CHA5 Artikelnummer.: 13446646
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Overall, Modell CHA5
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13446646 Alle ansehen DuPont Produkte
L
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Artikelnummer. 13446646
Marke: DuPont™ D14936664
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestehend aus flash-gesponnenem HDPE. Die 3-teilige Haube verfügt über eine optimale Passform für Kopf und Gesicht beim Drehen, während ein großer Schrittbereich eine gute Bewegungsfreiheit bietet.
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Ergonomisches Schutzdesign
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Elastische Handgelenke, Knöchel und Haube
  • Taillengummi (eingeklebt)
  • Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff.
  • Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
  • Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelter Inhalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe L
Material HDPE
Farbe Grün
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5 und 6
Widerstand Abrasion
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2
Größe (metrisch) Brustkorb 100 bis 108 cm
Name des Produkts
DuPont™ Overall, Modell CHA5 >