Learn More
Tocris Bioscience™ Modafinil
Psychostimulant
Marke: Tocris Bioscience™ 1811/50
348.15 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Modafinil is a psychostimulant that displays neuroprotective and antiparkinsonian activity in a primate model of Parkinson's disease. Modafinil promotes vigilance and wakefulness without the central and peripheral side effects associated with conventional dopaminergic psychostimulants. Mechanism of action is not fully understood, possibly via modulation of catecholamine/GABAergic neurotransmission.Spezifikation
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide | |
50 mg | |
C15H15NO2S |
68693-11-8 | |
Additional Adrenergic Receptor-related Compounds | |
0.98 |