Learn More
Gibco™ Scheinzellen (G) für SLC-Transporter
Für die Verwendung als Negativkontrolle in Experimenten mit TRANSiPORT HEK293-Zellen, die den Solute Carrier (SLC) Transporter überexprimieren
Marke:  Gibco™ GM1101G
497.80 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17166622
  • 542.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Zellen sind für die Verwendung als Negativkontrollen in Experimenten vorgesehen, die TRANSiPORT Solute Carrier (SLC) Transporter-überexprimierende HEK293-Zellen verwenden.
  • Diese Scheinzellen überexprimieren das SLC-Transportprotein nicht und können daher zur Bestimmung der endogenen Transportaktivität sowie der unspezifischen Bindung der getesteten Verbindungen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
In der Dampfphase von flüssigem Stickstoff lagern.
Säugetierzellkultur
SLC-Transporter-Zelle
293 (HEK)
Human
8 bis 10M Zellen