Learn More
Eppendorf™ Mobile Tische
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Typ:
Hohe Version
Niedrige Version
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Passt in jede Lücke
- Erhältlich in zwei verschiedenen Höhenoptionen
- Ideal für den Austausch einer Standzentrifuge
- Gebrauchsfertig - keine Montage erforderlich
- Abmessungen (B x T x H): ca. 75 x 70 x 58,5 cm
- Zur Verwendung mit Zentrifugen 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R und 5920 R
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Niedrige Version |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R |
| Länge (metrisch) | 70 cm |
| Höhe (metrisch) | 42 cm |
| Breite (metrisch) | 75 cm |
| Enthält | Schwerlast-Transporträder und Bremsen |