Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Tuchspender mit rollbarem Ständer
Der zylinderförmige Spender aus Stahl kann als freistehende Einheit herumgerollt werden. Der Kimberly-Clark Professional™ Wischtuchspender für mobile Ständer ist mit einer großen Auswahl an Handtuchrollen kompatibel.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 6155
127.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.59600kg
Beschreibung
- Kontrollierte Abgabe - gibt nur die benötige Anzahl an Wischtüchern ab
- Komplett neues Fußpedal - hält bei Betätigung die Rolle fest und vereinfacht dadurch den Gebrauch
- Lieferbar mit angebrachtem Eimer für eine einfache Abfallentsorgung
Spezifikation
Mobiler Stand-Tuchspender | |
109 x 50 x 74 cm | |
109 cm | |
50 cm | |
74 cm | |
Stahl | |
1 | |
Große Papierhandtuchrollen |
Blau | |
22,23 Zoll | |
19.7 in. | |
29.1 in. | |
Wipes | |
Freistehend | |
Rear Loading | |
Je 1 |