Learn More
Köttermann Mobiler Schrank mit zwei Türen
Click to view available options
Anzahl Schubfächer:
1
2
Keine
Abmessungen (T x B x H):
516 x 900 x 590 mm
516 x 900 x 740 mm
516 x 1200 x 590 mm
516 x 1200 x 740 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vielseitiger Stauraum
- Mobil mit verriegelbaren Rädern
- Verfügt über zwei Türen zum Schutz von gelagerten Gegenständen
- Viele Größen und Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Schranktyp | Mobil |
| Abmessungen (T x B x H) | 516 x 900 x 740 mm |
| Türtyp | Aufklappbar |
| Ausführung | Epoxidbeschichtet |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Scharnierseite | Links und rechts |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Schubfächer | 2 |
| Anzahl Einschübe | Keine |
| Mehr anzeigen |